2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L10054.06 L10054.14
L10054.06EA 38.3 EUR
L10054.06 L10054.14
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥99%
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Purity: 99% CAS No.: 2460-77-7 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Melting Point: 152-153° Beilstein Reference: 2047945
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Smeltpunt: 152…153 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019442
CAS nummer: 2460-77-7
EINECS: 219-552-0