2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
A13091.06 A13091.14
A13091.06EA 72.8 EUR
A13091.06 A13091.14
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone ≥98%
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Purity: 98+% CAS No.: 719-22-2 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 1911512 MDL No.: MFCD00001601
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Smeltpunt: 65…69 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001601
CAS nummer: 719-22-2
EINECS: 211-946-0