2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A11342.03
A11342.06
A11342.14
AB116176.0025
A11342.03EA
36.9
EUR
A11342.03
A11342.06
A11342.14
ABCRAB116176.0025
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone ≥99%
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Purity: 99%
CAS No.: 527-61-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2041345
Formule:
C₈H₈O₂ Smeltpunt: 69…71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001605 CAS nummer: 527-61-7 EINECS: 208-420-8 |