3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00169.06
L00169.14
L00169.06EA
68.3
EUR
L00169.06
L00169.14
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Purity: 98+%
CAS No.: 3383-21-9
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 2047944
Formule:
C₁₄H₂₀O₂ Smeltpunt: 113…117 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001647 CAS nummer: 3383-21-9 EINECS: 222-189-0 |