3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11012.06
A11012.14
A11012.06EA
187
EUR
A11012.06
A11012.14
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole 97%
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 16461-94-2
Molecular Formula: C3H4BrN3
Formula Weight: 161.99
Odour: Odourless
Melting Point: 134-137°
Beilstein Reference: 1617109
MDL No.: MFCD00082728
Formule:
C₃H₄BrN₃ Smeltpunt: 134…137 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082728 CAS nummer: 16461-94-2 |