3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H30935.03
H30935.06
H30935.03EA
19
EUR
H30935.03
H30935.06
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 1904-31-0
Molecular Formula: C4H7N3
Formula Weight: 97.12
Boiling Point: 90-92°/1mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00466340
Formule:
C₄H₇N₃ Kookpunt: 90…92 °C (1 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00466340 CAS nummer: 1904-31-0 ADR: 8,III |