2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-amine
L06896.06
L06896.14
L06896.06EA
25
EUR
L06896.06
L06896.14
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 5600-21-5
Molecular Formula: C5H6ClN3
Formula Weight: 143.58
Melting Point: 181-186°
Beilstein Reference: 114297
Formule:
C₅H₆ClN₃ Smeltpunt: 181…186 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006091 CAS nummer: 5600-21-5 EINECS: 227-018-3 |