2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
A19312.14 A19312.22 A19312.36
A19312.14EA 55.5 EUR
A19312.14 A19312.22 A19312.36
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane ≥97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Purity: 97% CAS No.: 4360-63-8 Molecular Formula: C4H7BrO2 Formula Weight: 167.01 Flash Point: 62°(145°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 175° Beilstein Reference: 103309 MDL No.: MFCD00003214
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Kookpunt: 175 °C
Dichtheid: 1.628
Vlampunt: 62 °C (145 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003214
CAS nummer: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6