(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-((4-Chlorophenyl)thio)acetic acid
L08583.09
L08583.18
L08583.09EA
49.2
EUR
L08583.09
L08583.18
(4-Chlorophenylthio)acetic acid ≥98%
(4-Chlorophenylthio)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 3405-88-7
Molecular Formula: C8H7ClO2S
Formula Weight: 202.66
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1871569
Formule:
C₈H₇ClO₂S Smeltpunt: 104…107 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00021762 CAS nummer: 3405-88-7 |