(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
A19658.03 A19658.06
A19658.03EA 41.5 EUR
A19658.03 A19658.06
(4-Fluorophenylthio)acetic acid ≥97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 332-51-4 Molecular Formula: C8H7FO2S Formula Weight: 186.21 Melting Point: 76-79° MDL No.: MFCD00219825
Formule: C₈H₇FO₂S
MW: 186.21 g/mol
Smeltpunt: 76…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219825
CAS nummer: 332-51-4