Bis(methylthio)methane ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 1618-26-4
Molecular Formula: CH3SCH2SCH3
Formula Weight: 108.23
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5340
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 146-147°
Beilstein Reference: 1731143
Merck Reference: 14,1256
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008564
Formule:
C₃H₈S₂ Kookpunt: 146…147 °C Dichtheid: 1,059 Vlampunt: 43 °C (109 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008564 CAS nummer: 1618-26-4 EINECS: 216-577-9 ADR: 3,III Merck Index: 14,1256 |