2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12852.06
A12852.14
A12852.06EA
52.8
EUR
A12852.06
A12852.14
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde ≥98%
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 107572-07-6
Molecular Formula: C13H9ClOS
Formula Weight: 248.72
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 102-104°/14mm
MDL No.: MFCD00051766
Formule:
C₁₃H₉ClOS Kookpunt: 102…104 °C (14 mmHg) Smeltpunt: 71…74 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051766 CAS nummer: 107572-07-6 |