Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08406.22
L08406.36
L08406.22EA
35.7
EUR
L08406.22
L08406.36
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate ≥98%
Potassium-2,5-dihydroxybenzenesulphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 21799-87-1
Molecular Formula: C6H5KO5S
Formula Weight: 228.27
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 5187027
Formule:
C₆H₅KO₅S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007475 CAS nummer: 21799-87-1 EINECS: 244-584-7 |