5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromobenzothiophene
L20133.03 L20133.06
L20133.03EA 83.8 EUR
L20133.03 L20133.06
5-Bromobenzo[b]thiophene ≥98%
5-Bromobenzo[b]thiophene
Purity: 98+% CAS No.: 4923-87-9 Molecular Formula: C8H5BrS Formula Weight: 213.10 Melting Point: 44-48° Boiling Point: 105-107°/10mm MDL No.: MFCD03069318
Formule: C₈H₅BrS
MW: 213.1 g/mol
Kookpunt: 105…107 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 44…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03069318
CAS nummer: 4923-87-9