2-Ethyl-2-oxazoline ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23287.22
B23287.36
B23287.22EA
50.2
EUR
B23287.22
B23287.36
2-Ethyl-2-oxazoline ≥99%
2-Ethyl-2-oxazoline
Purity: 99%
CAS No.: 10431-98-8
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Amine-like
pH: 10-12
Melting Point: -62°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 105464
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00005302
Formule:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Kookpunt: 128…129 °C Smeltpunt: –62 °C Dichtheid: 0.981 Vlampunt: 29 °C (84 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005302 CAS nummer: 10431-98-8 EINECS: 233-912-4 ADR: 8 II |