2-Methyl-2-oxazoline 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Methyl-4,5-dihydrooxazole
159971000
159975000
ACRO159971000EA
85.7
EUR
ACRO159971000
ACRO159975000
2-Methyl-2-oxazoline 99%
2-Methyl-2-oxazoline
Formule:
C₄H₇NO MW: 85.11 g/mol Dichtheid: 1 g/cm³ Vlampunt: 20 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005298 CAS nummer: 1120-64-5 EINECS: 214-316-3 UN: 1993 ADR: 3 II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | 1.5 to 2.5 % (MEK) |