4,4-Dimethyl-2-oxazoline 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
355270100 355270500
ACRO355270100EA 97.3 EUR
ACRO355270100 ACRO355270500
4,4-Dimethyl-2-oxazoline 98%
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Formule: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Kookpunt: 99…100 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0.94 g/cm³
Vlampunt: 1 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014507
CAS nummer: 30093-99-3
EINECS: 250-045-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %