4,4-Dimethyl-2-oxazoline 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12670.06
A12670.14
A12670.22
A12670.06EA
50.4
EUR
A12670.06
A12670.14
A12670.22
4,4-Dimethyl-2-oxazoline 98
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Purity: 98%
CAS No.: 30093-99-3
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 99-100°
Beilstein Reference: 1209606
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014507
Formule:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Kookpunt: 99…100 °C Dichtheid: 0.940 Vlampunt: 1 °C (33 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014507 CAS nummer: 30093-99-3 EINECS: 250-045-7 ADR: 3 II |