2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H32224.03 H32224.06
H32224.03EA 96.9 EUR
H32224.03 H32224.06
2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 98% CAS No.: 1195-14-8 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 51-52° MDL No.: MFCD00216250
Formule: C₉H₈S
Smeltpunt: 51…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216250
CAS nummer: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2