3-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Methylbenzothiophene
A15772.03 A15772.06 A15772.14
A15772.03EA 46.1 EUR
A15772.03 A15772.06 A15772.14
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 98% CAS No.: 1455-18-1 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.6240 Melting Point: -40° Boiling Point: 72-74°/2mm Beilstein Reference: 111282 MDL No.: MFCD00040243
Formule: C₉H₈S
Kookpunt: 72…74 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1,13
Vlampunt: 104 °C (219 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040243
CAS nummer: 1455-18-1
EINECS: 215-934-6