3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A11375.03
A11375.06
A11375.03EA
79.7
EUR
A11375.03
A11375.06
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 22053-74-3
Molecular Formula: C10H8OS
Formula Weight: 176.24
Melting Point: 88-90°
Beilstein Reference: 121582
Formule:
C₁₀H₈OS Smeltpunt: 88…90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052307 CAS nummer: 22053-74-3 |