6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L08411.09 L08411.18
L08411.09EA 45.7 EUR
L08411.09 L08411.18
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione ≥98%
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Purity: 98% CAS No.: 28888-44-0 Molecular Formula: C10H10N2O4 Formula Weight: 222.20 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 204597
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023889
CAS nummer: 28888-44-0
EINECS: 249-288-1