4-Quinazolone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17129.09
A17129.18
A17129.09EA
34.1
EUR
A17129.09
A17129.18
4-Quinazolone ≥98%
4-Quinazolone
Purity: 98%
CAS No.: 491-36-1
Molecular Formula: C8H6N2O
Formula Weight: 146.15
Odour: Odourless
Melting Point: 216-219°
Beilstein Reference: 118473
MDL No.: MFCD00511302
Formule:
C₈H₆N₂O Smeltpunt: 216…219 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00511302 CAS nummer: 491-36-1 EINECS: 207-735-8 |