3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11738.09 A11738.18 A11738.30
A11738.09EA 34.1 EUR
A11738.09 A11738.18 A11738.30
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole ≥99%
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Purity: 99% CAS No.: 5728-20-1 Molecular Formula: C2Cl2N2S Formula Weight: 155.01 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5620 Boiling Point: 157-159° Beilstein Reference: 606585 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00010072
Formule: C₂Cl₂N₂S
Kookpunt: 157…159 °C
Dichtheid: 1,644
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010072
CAS nummer: 5728-20-1
EINECS: 227-232-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III