1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B20842.03
B20842.06
B20842.03EA
85.5
EUR
B20842.03
B20842.06
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid ≥97%
1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4100-13-4
Molecular Formula: C3H2N2O2S
Formula Weight: 130.12
Melting Point: 227-228°
Beilstein Reference: 113707
Formule:
C₃H₂N₂O₂S Smeltpunt: 227…228 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052099 CAS nummer: 4100-13-4 |