VWR® Traceable®, Digitale Thermometers met Wijzerplaat
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2082EA 88.9 EUR
620-2082 620-2095 620-2024
VWR® Traceable®, Digitale Thermometers met Wijzerplaat
Thermometers Digitale thermometers
Deze thermometers zijn veiliger dan kwikthermometers. De gladde sonde (620-2024) is dankzij de doordringende punt geschikt voor viskeuze oplossingen of halfvaste stoffen.
  • Metingen worden elke seconde bijgewerkt
  • Groot, helder LCD-scherm voor eenvoudig aflezen
  • 620-2082 met metalen schijf (Ø: 12,7 mm) voor oppervlaktemetingen
Roestvrijstalen sonde (Lר: 133×3,8 mm).
Leveringsinformatie: Geleverd met zilveroxidebatterij en traceerbaar kalibratiecertificaat.