VWR® LP series, Precisiebalansen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-2316EA 569 EUR
611-2316 611-2315 611-2314 611-2313 611-2312 611-3349 611-3363
VWR® LP series, Precisiebalansen
Balansen en Weegschalen
Robuuste, budgetvriendelijke balansen die ideaal zijn voor gebruik in onderwijsinstellingen en laboratoria. Een serie met een functiebereik van eenvoudig wegen tot werking met een geautomatiseerde interne kalibratie en met GLP-datum/tijd functie. De modellen hebben een roestvrijstalen plaat.
  • Selecteerbare filterniveaus en meeteenheden
  • Keuze tussen een simpel LCD-scherm of een groot grafisch scherm (G) met toegevoegde functies voor GLP en samenstelling
  • Een optionele externe herlaadbare batterij (ERB) voor draagbare bediening kan met de modellen aangeduid met # gebruikt worden
Opmerking: Balansen worden nu geleverd zonder een interne batterij om aan de huidige transportvoorschriften te voldoen. Een optionele externe oplaadbare batterij (611-8684) kan aangekocht worden voor draagbaar gebruik van modellen aangeduid met **.
De gebruiker heeft de keuze tussen drie opties voor modellen met interne kalibratie (aangeduid met 'i' aan het einde van de modelnaam):
Balans zal kalibreren met het interne gewicht door op de CAL knop te drukken
Balans zal automatisch opnieuw kalibreren wanneer de omgevingstemperatuur verandert en/of nadat een bepaalde tijd is verstreken (Incal+)
De gebruiker kan ervoor kiezen om de balans te kalibreren met een extern gewicht.
Certificaten: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Bestelinformatie: Bezoek de website of neem contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie over het volledige assortiment accessoires, waaronder printer, software, extern toetsenbord en pc-aansluitkabel. Deze balansen zijn ook verkrijgbaar met een kalibratiecertificaat. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie over deze optie.
Leveringsinformatie: Supplied with plastic in use protective cover.
Opgelet: Tabletsystemen zijn momenteel niet erkend voor gebruik met geverifieerde balansen of balansen met EG-typegoedgekeuring.
Tabletsystemen zijn niet geschikt voor LPxG-modellen (precisiebalansen met een groot grafisch scherm).
Modellen met een groot grafisch scherm worden aangeduid met een G in de modelnaam. Op dezelfde manier hebben modellen met W of C in de modelnaam een 3-deurs of cirkelvormig windscherm, D wijst op dubbel bereik en i wijst op interne calibratie. FC modellen worden geleverd met fabriekskalibratie certificaat. Bezoek vwr.com voor meer informatie over het volledige gamma.