VWR® Traceable®, Digitale Thermometer, Twee Kanalen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Traceable® VWR® Traceable®
620-2047EA 264 EUR
VWRU77776-722 620-2047
VWR® Traceable®, Digitale Thermometer, Twee Kanalen
Thermometers Digitale thermometers
Deze thermometer heeft verzonken instelbare offsets op het voorpaneel op twee kanalen, waardoor de gebruiker de thermometer precies kan aanpassen aan een specifieke temperatuur, interne kalibratie of een bepaalde sensor voor grotere nauwkeurigheid. De rubberen behuizing maakt het een vrijwel omgevingsbestendig instrument voor alle weersomstandigheden, schokken en misbruikomstandigheden.
  • Groot LCD-scherm toont de temperaturen van sonde 1, sonde 2 of het verschil (delta) daartussen
  • Uitlezing in °F of °C
  • De 'MAX'-knop legt de hoogst behaalde meetwaarde vast
  • De 'HOLD'-knop bevriest het display om de huidige meetwaarde vast te leggen
  • De twee sondes geven temperatuurveranderingen in minder dan één seconde aan
  • Twee vervangbare type-K kralensondes met 120 mm kabel
This thermometer provides recessed front panel adjustable offsets on two channels allowing the user to adjust the thermometer exactly to a specific temperature, in-house calibration, or particular sensor for increased accuracy. The rubberised case makes it a virtually environment-proof instrument for all weather, shock, and abusive conditions.
  • Large LCD shows temperatures of probe 1, probe 2, or the difference (delta) between them
  • Readout in °F or °C
  • "MAX" button captures the highest reading achieved, "HOLD" button freezes display to capture current reading
  • The two probes indicate temperature changes in less than one second
Certificaten: Voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Bestelinformatie: Waarden zijn geldig voor de meegeleverde sonde. De thermometer kan temperaturen meten (–20 tot +1370 °C) met geschikte sondes die apart moeten worden besteld.
Leveringsinformatie: Geleverd met twee sondes, een polsband met klittenband, een ingebouwde standaard en een traceerbaar kalibratiecertificaat.
Values are valid for the included stainless steel probe. The thermometer can measure temperatures (–200…+1370 °C) with suitable probes that need to be ordered separately.