VWR® Traceable®, Digitale Thermometer met Snelle Respons
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2049EA 350 EUR
620-2049
VWR® Traceable®, Digitale Thermometer met Snelle Respons
Thermometers Digitale thermometers
Deze tweekanaalsthermometer maakt de bewaking van twee afzonderlijke sondes mogelijk. Het dubbele display toont tegelijkertijd de temperatuur van beide sondes of de temperatuur van één sonde en het verschil tussen de twee (T1-T2). Deze thermometer kan worden gebruikt met alle thermokoppelsondes van het K-type.
  • Seriële computeruitgang maakt verbinding met een computer of datalogger mogelijk voor het vastleggen en opslaan van resultaten
  • Het geheugen roept maximale/minimale meetwaarden op
  • Met de 'HOLD'-knop wordt de huidige weergave bevroren
Twee snelle reacties (<1 seconde) sondes met 1,2 meter kabel.
Certificaten: Kalibratie voldoet aan ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Geleverd met 3 sondes, 9 volt batterij en Traceable® kalibratiecertificaat.
Opgelet: Opmerking: Waarden zijn geldig voor de meegeleverde kralensondes. De thermometer kan temperaturen meten (–50 tot 1230 °C) met geschikte sondes die apart moeten worden besteld.