Kolven voor voedingsbodems, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
214314401 214315406
391-0504EA 40.3 EUR
391-0504 391-0506
Kolven voor voedingsbodems, DURAN®
Flessen Mediumflessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met rechte hals voor glazen doppen. Bijpassende glazen doppen zijn optioneel verkrijgbaar. Met graduatie en wit schrijfveld.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable