Urinepotje met schroefdop
Leverancier: Boettger
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-4730EA 117 EUR
216-4730 BOET06.065.4103 212-0529 BOET06.065.3103 BOET06.065.1104
Urinepotje met schroefdop
Diagnostische systemen Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
Uit PP met groene HDPE schroefdop.
  • Drukbestendig, onbreekbaar, stabiel en stevig
  • Inhoud optimaal zichtbaar, gegradueerd
  • Lekvrije en nauwsluitende schroefdop
  • Schrijfveld op de beker en mat labelvlak op de schroefdop
Ideal for collecting and storing all kinds of samples. Sealing method is easy to understand and extremely simple. Large opening ensure easy and safe filling.
Opgelet: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.