Roerspatel
Leverancier: BOETTGER PAUL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
09.241.0100 09.251.0100
231-2431EA 22.1 EUR
231-2431 BOET09.251.0100
Roerspatel
Spatels
PS, transparent. Stirring rod for a wide variety of laboratory applications.
  • With or without mixing plate at one end
Voor verschillende toepassingen zoals het roeren van monsters en oplossingen in reageerbuizen, het oplossen van tabletten, het bijvoegen  van kleine hoeveelheden in reageerbuizen zonder morsen, het vrijmaken van bloedklonters op de reageerbuiswand.