Preparaatmappen FiloSlide™ 4 & 6
Leverancier: CELLPATH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WEC-1000-00A WEP-0603-01A WEP-9902-00A WEP-9910-00A WEC-0203-02A
720-2345EA 554 EUR
720-2345 720-2346 720-2347 720-2348 720-2344
Preparaatmappen FiloSlide™ 4 & 6
Objectglaasjeshouders
Met 21 compartimenten voor objectglaasjes van 76×26 mm, 50×76 mm, 76×76 mm of transparanten van 35 mm.
  • Met ophangsysteem voor bewaring in conventionele opbergladenkast