Navulset, SPILL-X®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
121-0010EA 525 EUR
121-0010 121-0009 121-0011 121-0012 121-0013
Navulset, SPILL-X®
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
De navulsets zijn geschikt voor vijf SPILL-X® behandelkits. Ze zijn beschikbaar in verschillende formaten.
  • Alle sets bestaan uit in totaal 6 flessen.
Leveringsinformatie: De universele SPILL-X® set omvat 2 agentia voor zuren, 2 voor zouten en 2 voor oplosmiddelen. De navulset SPILL-X-FP® voor formaldehyde omvat 6 agentia voor formaldehyde.