Werkplateau voor eenmalig gebruik
Leverancier: MHP Industries
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
AT1.25 AT2.25
121-0300EA 89 EUR
121-0300 121-0301
Werkplateau voor eenmalig gebruik
Reservoirs/Schalen/Potten Trays/pannen voor gemorste stoffen
PS, white.
  • With sufficient depth to safely contain even large liquid spills
  • Anti-static
The spill containment tray protects laboratory benches.