Absorptiemiddel, multiformaat
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MF2001 MM1001 MN1001
121-1001EA 435 EUR
121-1001 121-0016 129-0146
Absorptiemiddel, multiformaat
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Lichtgrijs als het droog is en donkerder als het nat is als indicatie van het verzadigingsniveau.
  • Inerte, synthetische vezels voornamelijk van PP en polyester
  • Multi-format combineert vier formaten in één product en kan gebruikt worden als booms, pillows, sheets of rollen
  • Minibooms zijn ontworpen om rond de basis van apparatuur te worden geplaatst om lekken en morsen op te vangen en te beheersen Minikussens zijn van hoge capaciteit voor gebruik bij de bron van een lek.
Gebruikt voor de controle van accidentele en routinematige lekken, druppels en morsen van olie, smeermiddelen en andere niet-agressieve vloeistoffen. Ze zijn perfect voor het opruimen van niet-agressieve vloeistoffen en zijn ook een effectief hulpmiddel voor onderhoudsbeheer.