Ontsmettingsoplossing, RNase AWAY®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7000 7002 7003 7005-11
732-2270EA 27 EUR
732-2270 732-2351 732-2271 732-2352
Ontsmettingsoplossing, RNase AWAY®
Reinigingsmiddelen Ontsmettingsmiddelen
Gebruiksklare oplossing voor snelle, eenvoudige eliminatie van RNase-besmetting op werkoppervlakken, instrumenten, pipetten, glazen en verbruiksartikelen.
  • Eenvoudige reiniging van verschillende soorten oppervlakken
  • Ideaal voor gebruik op materialen die niet in de autoclaaf kunnen
  • Vervangt tijdrovende processen zoals DEPC-behandeling
Gebruiksklare oplossing voor eliminatie van DNA-besmetting. Voor het reinigen van werkoppervlakken, instrumenten, microliterpipetten, PCR-toestellen, enz.