VWR®, ademende rayonfolieverzegelingen voor biologische culturen
Leverancier: VWR Collection
Ratings:
Avg. Ratings: 1.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 1.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 5 No: 4 
No, I didn't recommend
Used this seal to cover a 96 well plate for determining a bacterial minimal inhibitory concentration (MIC). Samples (100 ul) had evaporated completely after approximately 24 h period.
391-1261EA 122 EUR
391-1261 391-1262
VWR®, ademende rayonfolieverzegelingen voor biologische culturen
Afdichtingen Afdichtingen van microtiterplaten
Een 139,7 µm dikke hydrofobe poreuze film met kleefstof van medische kwaliteit voor weefselkweekplaten, bioblokken en platen met 96 putjes waar gasuitwisseling nodig is voor cel- of bacteriegroei. Deze rayonfilms minimaliseren kruisbesmetting, morsen en verdamping. Ze zorgen voor een uniforme lucht- en CO₂-uitwisseling voor alle putjes, in tegenstelling tot plaatdeksels die de uitwisseling bevorderen voor putjes in de buurt van plaatranden. Het steriele product is verpakt in verzegelde zakken van 25 stuks.
  • Niet-cytotoxisch, zeer gasdoorlatend
  • Doorprikbaar met pipetpunt voor monsterherstel
  • Aanbevolen voor temperaturen van −20 tot +80 °C
Elke folie l×b: 142,9×82,6 mm voor weefselkweekplaten van standaardformaat.