Toebehoren voor schudapparaten
Leverancier: Heidolph
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
HEID23-03-08-02-01EA 15.1 EUR
HEID23-03-08-02-01 HEID23-07-06-05-01 HEID23-03-08-02-43 444-1466 444-1467 444-1365 444-1464 444-1366 444-1465 444-1363 444-1121 444-1462 444-1463 444-1364 444-1361 444-1362 HEID11-008-002-38 444-1461 HEID549-20000-00 HEID23-03-08-02-38 229-0622 229-0621 HEID23-07-01-03-34 HEID23-07-01-03-33 441-1309 HEID13-225-541-01 444-0003 441-1310 444-1453 444-1398 444-1396 444-1451 444-1352 444-1452 444-1397 444-1471 HEID23-07-01-03-32 444-1395 444-1252 444-1351 444-1371 HEID23-03-08-02-26 HEID549-64000-00
Toebehoren voor schudapparaten
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Categorie A voor: Reax top/control
Categorie B voor: Vibramax 100, Rotamax 120
Categorie C voor: Vibramax 110
Categorie D voor: Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 en Promax 1020
Categorie E voor: Unimax 2010, Promax 2020 en Polymax 2040
Categorie H voor: Multi Reax