Toebehoren voor digitale blokverwarmers, QBA, QBD en QBH
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
QBL4 QBL2 QBL1 QBEP
460-0096EA 206 EUR
460-0096 460-0095 460-0094 460-0093
Toebehoren voor digitale blokverwarmers, QBA, QBD en QBH
Blokverwarmers Digitale blokverwarmers
Tough clear polycarbonate covers maintain visibility while preventing anyone from accidentally touching a hot block.
  • Zij bieden bescherming tegen spatten en worden vooral aanbevolen voor gebruik bij hoge temperaturen