Platformen voor Lauda baden
Leverancier: LAUDA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LCZ0635 LCZ0645 LCZ0648
461-2909EA 404 EUR
461-2909 461-2948 461-2951
Platformen voor Lauda baden
Staafstatieven
Deze platforms zijn gemaakt van roestvrij staal. Voor gebruik met Lauda baden.
  • Height adjustable in eight steps
  • To be fixed on one side of the bath
  • Not for use with bath cover or gable cover