Accessoires voor Optima™ verwarmde circulatiebaden
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
QR-SE RS14 RS22 RS28 RS38 VR-13 VR-19 VR-24 VR-30 VR-LE VR-SE
462-8255EA 144 EUR
462-8255 462-8263 462-8264 462-8265 462-8266 462-8257 462-8258 462-8133 462-8134 462-8262 462-8261
Accessoires voor Optima™ verwarmde circulatiebaden
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen
Een serie met verschillend roestvrijstalen toebehoren voor gebruik in combinatie met Optima™ baden.
  • Er zijn allerlei rekken voor recipiënten van diverse maten, waarmee de effectieve vloeistofdiepte kan worden aangepast
  • Verder zijn er robuuste reageerbuisrekken in talrijke configuraties voor reageerbuizen van allerlei maten
Bestelinformatie: de baden ST5 en P5 bieden ruimte aan één van de volgende rekken: 462-8251, 462-8252, 462-8253, 462-8254, 462-8255 en 462-8256, terwijl de baden ST12, P12 en groter ruimte bieden aan twee of meer van de volgendeMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable