Badvloeistoffen, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.06900.1000
1.15265.2500
1.06900.1000EA
94
EUR
1.06900.1000
1.15265.2500
Badvloeistoffen, Supelco®
Vloeistoffen voor circulatiebaden
Badvloeistoffen voor verbeterde levensduur van de thermostaat.
- Vloeistof voor oliebaden kan worden gebruikt bij een temperatuur van maximaal 250 °C
- Badvloeistof kan worden gebruikt bij een temperatuur van maximaal 170 °C
- Niet corrosief
- Hoog vlampunt
- Geringe verdamping
Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.
Opgelet: Opmerking: bij temperaturen die dicht bij de aanbevolen maximale bedrijfstemperatuur liggen, is het raadzaam deze producten in een afzuigkast of geventileerde ruimte te gebruiken.
1 cP = 1 mPa.s