Toebehoren voor waterbaden SUB Aqua Plus, SUB Aqua Pro, JB Aqua Plus en SBB Aqua Plus
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LF14 LF28 LF6 LU14 LU28 LU36 LU6 RS14H RS28H RS36H SY1 J2-10 J2-13 J2-16 J2-19 J2-25 J2-30 J2-SE J2-LE AQBT26 AQBT5 AQL5 AQBT12 RS18H
462-8221EA 492 EUR
462-8221 462-8222 462-8220 462-8211 462-8212 462-8213 462-8210 462-8231 462-8232 462-8233 462-8354 462-8451 462-8452 462-8453 462-8454 462-8455 462-8456 462-8457 462-8458 GRANAQBT26 GRANAQBT5 GRANAQL5 GRANAQBT12 462-0187
Toebehoren voor waterbaden SUB Aqua Plus, SUB Aqua Pro, JB Aqua Plus en SBB Aqua Plus
Baden Waterbaden, ongeroerd
Een reeks verschillende roestvrijstalen accessoires voor gebruik met JB Academy, JB Nova, SUB Aqua Pro, (ook eerdere modellen: SUB Aqua Plus, JB Aqua Plus en SBB Aqua Plus baden).
  • Dankzij platte deksels met ringsets kunnen recipiënten van diverse afmetingen en hoogten in het bad worden geplaatst
  • Schuine deksels met geïsoleerde handgreep laten condensatievocht aflopen langs de zijwanden van het bad en beschermen de recipiënten in het bad. Bij de badtypen JB Nova en SUB Aqua Pro worden standaard transparante PC-deksels geleverd
  • Met verhoogde, halve legplaten kan de baddiepte worden aangepast, zodat recipiënten van verschillende formaten gelijktijdig in het bad kunnen worden geplaatst
  • Uitgebreid assortiment reageerbuisrekken. Deze zijn geperforeerd voor optimale convectie