Boxen voor gekoeld transport, MiniVaqBox
Leverancier: DELTA T
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
V020010 V020011 V020012
478-9925EA 1100 EUR
478-9925 478-9926 478-9927
Boxen voor gekoeld transport, MiniVaqBox
Dozen Koelboxen en koeltassen
Dit transportsysteem maakt gebruik van vacuümisolatietechnologie en is ideaal voor langdurig gekoeld transport van monsters, cellen en andere gevoelige items. De box is voorzien van een schouderband om het dragen te vergemakkelijken. Het gebruik van het MiniVaqBox-transportsysteem met Delta T-elementen zorgt voor een goed temperatuurbehoud zonder de toepassing van externe energie gedurende 48 uur. Ten eerste moeten de elementen gedurende een bepaalde periode worden voorgekoeld totdat de vloeistof vast is. Dit gebeurt wanneer de temperatuur ongeveer 5 ° C onder het smeltpunt van de vloeistof ligt. De voorkoeltijd is afhankelijk van het aantal aanwezige vloeibare elementen.
  • De interne polyethyleenlaag in de doos is gemakkelijk schoon te maken
De totale temperatuurregeling gedurende 48 uur en meer wordt mogelijk gemaakt door de vacuümisolatiepanelen en de faseveranderingseigenschappen van de TempShell-elementen. De TempShell elementen passen precies in de doos om een optimale isolatie te garanderen. De doos kan 5 TempShells of 1 TempShell bevatten met maximaal 8 TempFrames.
Binnenvolume: 16 liter
Gewicht: 4,5 kg
Buitenkant B×D×H: 410×240×350 mm
Interieur B×D×H: 300×200×330 mm