RapidVap®-vacuümverdampingssystemen
Leverancier: Labconco
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RapidVap®
531-0220EA 19860 EUR
531-0220 531-0172 531-0219 531-0171
RapidVap®-vacuümverdampingssystemen
Verdampers Centrifugale verdampers
These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation methods. The systems may be used with a broad range of aggressive chemicals. Heat is supplied by a dry block heating system that, unlike water baths, adds no potential source of contamination and requires no maintenance.
  • Fast evaporation rates; water evaporates at a rate up to 0,75 ml/minute/tube
  • Microprocessor controlled 1000 W dry block heating system up to +100 °C
  • Microprocessor controlled vacuum level speeds evaporation
  • PTFE-coated aluminium chamber, glass lid with Lexan® shield
  • Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
  • Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
  • Easy to read LCD display
De RapidVap® is geschikt voor 7 verschillende, verwisselbare, bijbehorende monsterblokken met monstervolumes van slechts een paar milliliter tot wel 450 milliliter. Er kunnen maximaal 110 buisjes van 12 of 13 mm gelijktijdig worden geladen. Er zijn extra blokken verkrijgbaar die geschikt zijn voor verschillende typen buisjes, waaronder conische centrifugeerbuisjes en scintillatieflesjes.
Onderhoudsvrije, microprocessorgestuurde motor met traploos variabel vermogen, voor een vortexbeweging tot 1000 min⁻¹.
Ideaal voor de monstervoorbereiding in toepassingen zoals agrochemie, geneesmiddelenresearch, mycologietesten en milieu-analyses.
Leveringsinformatie: Te vervolledigen met verwarmigsblok, glaswerk en vacuümsysteem. Raadpleeg ons voor de aanbevolen pompen.