An efficient, automatic evaporator system which can be used with a broad range of aggressive chemicals. In RapidVap N₂ systems, a stream of nitrogen or dry gas is directed downward onto the surface of the sample. Nitrogen blow-down reduces the partial pressure directly over the liquid to speed evaporation and help remove the solvent as it evaporates. Nitrogen may be programmed for 2, 4, 6 or all 8 tube locations. Vortex motion and dry heat may also be applied to further accelerate processing.
- Snelle verdampingssnelheid; water verdampt met een snelheid van maximaal 1,1 ml/minuut/buisje
- Microprocessorgestuurde, omlaag blazende stikstofverdeler brengt stikstof in 2, 4, 6 of 8 afzonderlijke monsterbuisjes in
- Microprocessorgestuurd droogblokverwarmingssysteem, 1000 W, tot +100 °C
- Microprocessorgestuurd vacuümniveau zorgt voor snellere verdamping
- Onderhoudsvrije, microprocessorgestuurde motor met traploos variabel vermogen, voor een vortexbeweging tot 500 min⁻¹
In het blok kunnen acht grote monsters van elk max. 450 ml worden geplaatst. Dit is efficiënt voor milieu- en residutests. Bovendien is een optioneel blok leverbaar voor acht 170 ml-buisjes voor vaste fase-extractie. Bij veel van deze toepassingen mogen de monsters niet geheel droog worden. Dankzij het unieke Cool-Zone blok en de uitvoering van de buisjes wordt de verdampingssnelheid aanzienlijk verlaagd, nadat het eindpunt is bereikt. De Cool-Zone isoleert de monsters en biedt de onderzoeker voldoende tijd om de monsters, voordat ze gedroogd zijn, te verwijderen of om een uitwisselingsprocedure voor oplosmiddel uit te voeren.
- PTFE-coated aluminium chamber and sample block for 8 tubes of 600 ml (with 450 ml sample size)
- Glass lid
- Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
- Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
- Easy-to-read LCD display
Glass lid
Up to nine different user-set programmes, each with different parameter set points, may be stored in memory
Parameters of time, heat, vortex speed, vacuum may be set and number of active nitrogen positions may also be set
Bestelinformatie: Er is stikstof (met een maximaal debiet van 0,6 CFM), een gasdrukregelaar en glaswerk bij nodig.
Het RapidVap® N?-verdampingssysteem is ook leverbaar met RS232-interfaceverbinding. Neem contact op met VWR voor meer informatie en ook voor details over het bereik van de bijbehorende blokken.