Magnesiumsilicaat
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
1.12518.0100EA 0 EUR
1.12518.0100 1.12518.1000 1.12994.0100 1.12994.1001
Magnesiumsilicaat
Sorbenten voor chromatografie Sorbenten voor HPLC
Bestaande uit magnesium en siliciumoxiden in een verhouding van ongeveer 85:15. Dit is een polaire fase die wordt gebruikt voor de chromatografie van verbindingen zoals steroïden en alkaloïden. De activiteit kan worden geregeld door middel van de gebruikte activeringstemperatuur.
  • Activatietemperatuur 675 °C zoals bij nummer 1,12994 geeft een uiterst actieve vorm
  • Florisil® nummer 1,12518 geactiveerd bij 650 °C is een minder actief materiaal
Fysieke eigenschappen:
Samenstelling: MgO 15,5%, SiO₂ 84,5%, Na₂SO₄ 0,5% (max. 1%)
pH ongeveer: 8,5
Specifiek oppervlak (BET): 300 m²/g
Specifiek gewicht: 2,51 g/ml
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable