Polymeerharsen voor reversed phase, PRP-1
Leverancier: HAMILTON BONADUZ
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
79578 79579 79580 79581 79582 79583 79280 79792 79791 79793
554-1328EA 0 EUR
554-1328 554-1329 553-0003 553-0004 546-8106 546-8107 554-1404 553-0032 553-0031 553-0033
Polymeerharsen voor reversed phase, PRP-1
Sorbenten voor chromatografie Sorbenten voor HPLC
Polymeer bulkverpakkingsmateriaal voor toepassingen met omgekeerde fase.
Chromatographic capacity and efficiency tests are conducted on both bulk and packed column resins to ensure product integrity.