Bufferoplossingen in zakjes, Certipur®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
1.99001.0001EA 120 EUR
1.99001.0001 1.99002.0001 1.99003.0001 1.99004.0001 1.99005.0001 1.99006.0001 1.99012.0001 1.99019.0001 1.99021.0001 1.99022.0001 1.99016.0001 1.99064.0001
Bufferoplossingen in zakjes, Certipur®, Supelco®
Buffers pH-buffers
Voor de kalibratie van pH-meters.
  • Handige 30 ml-zakjes - eenmalig gebruik per zakje - geen gevaar voor verontreiniging
  • Oplossingen zijn altijd vers en klaar voor gebruik
  • Batch traceerbaar naar SRM van NIST en PTB
  • Referentietemperatuur van +25 °C
  • Nauwkeurig: afwijking is max. ±0,015 pH-eenheden
pH value is measured with a combined glass electrode after 5-point calibration according to DIN 19268 with reference buffer solutions according to DIN 19266, IUPAC, NIST, Ph. Eur. and USP.